Learn More
Bryson Packaging™ Polyethylenbeutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet.
Marke: Bryson Packaging™ BAJ-360-140M
Beschreibung
- In einem breiten Spektrum von Größen/Fassungsvermögen lieferbar
- Mit wiederverschließbaren Bändern
Spezifikation
Wiederverschließbarer Beutel | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
150 mm |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
230 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Polyethylenbeutel > 150 mm B x 230 mm T; 1.000/Pckg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur