Learn More
SPEX CertiPrep™ HG-400 MiniG™ Gewebehomogenisator und Zelllyser
Entwickelt, um zelluläre Materialien durch vertikale Oszillation von DeepWell-Titerplatten aufzuschließen.
Marke:  SPEX CertiPrep™ 1600
Artikelnummer. 15340422
  • 15595.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Automatisiertes mechanisches Aufbrechen durch Mahlen mit Beads,
  • Ideal für Zelllyseanwendungen mit hohem Durchsatz, einschließlich DNA-/RNA-Extraktion, Proteinextraktion und Pestizidrückstandsanalyse
  • Fenster im Deckel ermöglicht die Sicht auf den Mahlvorgang
  • Deckel mit Sicherheitsverriegelungsschalter zum Stoppen des Motors, wenn der Deckel während des Schleifens geöffnet wird
  • Auf dem LCD-Bildschirm werden die Laufzeiten angezeigt
Spezifikation
Spezifikation
Gewebehomogenisator
Entwickelt, um zelluläre Materialien durch vertikale Oszillation von DeepWell-Titerplatten aufzuschließen.
HG-400 MiniG Gewebehomogenisator
Je 1
18 kg
1/7 hd
Tissue homogenization, DNA/RNA research and extraction, cell lysis, protein extraction, biofuel research, pesticide residue extraction using QuEChERS or the SweEt method.
500 to 1500 strokes/min.
Animal tissue, plant tissue, cell cultures, fruit, cannabis, seeds, yeast and bacteria.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ HG-400 MiniG™ Gewebehomogenisator und Zelllyser >