Learn More
Huber™ Minichiller
Minichillers are a space-saving, low-cost and environmentally friendly cooling solution for numerous laboratory applications. By saving cooling water, Minichillers pay for themselves after only a short time.
5235.00 CHF - 9890.00 CHF
Produkte 7
Produktcode Marke Modell Kältemittel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kältemittel Preis Menge & Verfügbarkeit  
15648298
Unterlagen ansehen
Huber™
3006.0091.98
Minichiller 300-H OLE Natural Refrigerant
6810.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15713047
Unterlagen ansehen
Huber™
3006.0089.98
Minichiller 300 OLE Natural Refrigerant
5520.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15723047
Unterlagen ansehen
Huber™
3006.0090.98
Minichiller 300w OLE Natural Refrigerant
6550.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15733047
Unterlagen ansehen
Huber™
3006.0092.98
Minichiller 300w-H OLE Natural Refrigerant
7810.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15743047
Unterlagen ansehen
Huber™
3066.0002.98
Minichiller 600 OLE Compact
6690.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15753047
Unterlagen ansehen
Huber™
3066.0003.98
Minichiller 600-H OLE Compact
9890.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15773047
Unterlagen ansehen
Huber™
3065.0001.98
5235.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The compact Minichillers are an economic and environmentally friendly cooling solution for many laboratory applications. A calculation of water and waste water costs shows that a Minichiller can save up to 48,000 L of water in a working week and due to its low procurement price, return on investment is achieved within a very short time.
  • The units have small footprints, only requiring 225 x 360 mm on the laboratory bench and are therefore suitable for cooling reactor blocks, vacuum pumps, rotary evaporators or heat exchangers.
  • Minichillers allow stable application conditions due to constant values for temperature, pressure and throughflow quantities.
  • They are also perfect for continuous operation at ambient temperatures up to + 40°C.
  • Despite the economic purchase price the coolers are well equipped and have a large temperature indicator, fill level indicator, as well as status LEDs for the pump, cooling and heating.
  • A 1 kW heater is optionally available with which the temperature range can be extended to +100°C.
  • Minichillers are available as both air and water cooled models and use natural refrigerants.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Huber™ Minichiller