Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, PVDF and Viton™
Versatile check valves can be installed in any position
8.35 CHF - 10.75 CHF
Produktcode | Marke | Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053824
|
Cole-Parmer
50115-24 |
3/8 in. hose barb |
10.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053901
|
Cole-Parmer
50115-23 |
3/16 in. hose barb |
8.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054119
|
Cole-Parmer
50115-57 |
1/8 in. hose barb |
8.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30053807
|
Cole-Parmer
50114-92 |
1/4 in. hose barb |
8.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. PVDF and Viton construction provides excellent corrosion and chemical resistance. 0.18 psi breaking pressureHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur