Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, PVDF and Viton™
Versatile check valves can be installed in any position
Marke:  Cole-Parmer 50115-23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30053901
  • 8.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. PVDF and Viton construction provides excellent corrosion and chemical resistance. 0.18 psi breaking pressure
Spezifikation
Spezifikation
0.1875 in.
3/16 in. hose barb
Viton
0.12
Barbed