Learn More
Ekastu Safety™ Mini Augenspülflaschen
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. Die EKASTU Safety™ Augenspülflasche mit Trichter kann in aufrechter oder horizontaler Position verwendet werden.
69.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 600 mL |
---|---|
Enthält | Aufschraubbarer Augentrichter und neigbare Kappe |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11956096
|
Ekastu Safety™
177959 |
Augenspülflasche mit aufgeschraubtem Trichter, Kippventil, Steigrohr und Wasserablaufschlauch |
69.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Augenspülflasche mit Trichter
- DIN EN 15154-4
- Lieferung leer oder gefüllt
- Zum sofortigen Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere aggressive Chemikalien
- PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
- Kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden
- Auslaufsicher
- Einfache Aufbewahrung in EPS-Augenspülstation (separat erhältlich)
Spezifikation
600 mL | |
Aufschraubbarer Augentrichter und neigbare Kappe |