Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Fisherbrand, Drehzahl 500-2800 U/min .
Kleiner, kompakter Vortexschüttler
Marke:  Fisherbrand™ BV213-E
130.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15494960
  • 391.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstellbare Drehzahl von 500 bis 2,800 U/min
  • Orbit 4.5 mm
  • Touch-Funktion aktiviert den Motor sofort bei Kontakt mit einem Röhrchen oder Gefäß
  • Die einzigartige Becherbauweise nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen an, einschließlich konischer 15 und 50 ml-Röhrchen
  • Stromversorgung – UK- und EU-Adapter im Lieferumfang enthalten
  • 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
4,5 mm
500 bis 2800 U/min
EU-, UK-Stecker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vortex Mixer Fisherbrand, Drehzahl 500-2800 U/min . >