Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke:  Axygen™ MTS-06-C-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117664
  • 477.06 CHF / 4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Rack
Beckman, Tecan, Zymark
960/Packung
Unsteril
0.65 ml
Polypropylen
Sorgt für eine positive Probenidentifikation
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Rund
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Gestell; 0,65 ml; nicht steril