Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke:  Axygen™ MTS-11-12-C-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12786819
  • 368.07 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Rack
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Rund
1.1 ml
Polypropylen
Sorgt für eine positive Probenidentifikation
80/Packung
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Gestell; 1,1 ml; nicht steril