Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke:  Axygen™ MTS-11-12-C-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12549207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Rack
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Ja
Mikroröhrchen
1.1 ml
Polypropylen
Sorgt für eine positive Probenidentifikation
80/Packung
Steril
Zylindrisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Rack; 1,1 ml; steril