Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke: Axygen™ MTS-8CP-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
- Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
- Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
- Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
Spezifikation
8er-Deckelstreifen | |
Polyethylen | |
Sorgt für eine positive Probenidentifikation | |
120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Streifen |
Durchsichtig | |
Strip | |
120/Packung | |
Unsteril |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Nicht steril; Großpackung, Streifen mit 8 Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur