Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
Marke:  Axygen™ MTS-06-C-R-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11366314
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchsichtig
Rack
Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Rund
0.65 ml
Polypropylen
Sorgt für eine positive Probenidentifikation
960/Packung
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem > Im Rack; 0,65 ml; steril