Learn More
Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator
Geeignet für ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise Molekularbiologie, Biochemie und klinische Anwendungen
568.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
---|---|
Drehzahlbereich | 10 bis 40 U/min |
Spannung | 100/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 40 °C |
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Includes:
- 2 x 10/15 ml-Blatt
- 2 x 5/7 ml-Blatt
- 2 x 1.5/2 ml-Blatt
- 1 x 50 ml-Blatt
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15534080
|
Fisherbrand™
88861052 |
EU-, UK-, CN-Stecker | CE |
568.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kleine Stellfläche
- Digitale Drehzahlanzeige
- Wartungsfreier Motor mit leisem Betrieb
- Paddel leicht einstellbar/austauschbar – Jedes Paddel kann von 0 – 90 Grad angepasst werden
- Erreichen eines effektiveren Mischens mit dem “Umrührmodus”
- Umrühren tritt alle 40 Grad im Rotationszyklus auf
- Kombination von Rotation und Oszillation ermöglicht effektiveres Mischen
- Zusätzliche Paddel verfügbar
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
±1 U/min | |
100/240 V | |
Röhrchen |
10 bis 40 U/min | |
4 bis 40 °C | |
|
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator