Learn More
Ohaus™ Mini-Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 4 x 4 in.
Marke: Ohaus™ 30392012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste, kompakte Einheiten zum Erhitzen und Aufrühren von bis zu 1000 ml Flüssigkeit
- Die Keramikplatten verfügen über eine chemisch beständige, weiße, reflektierende und leicht zu reinigende obere Platte
- Der Bimetallthermostat sorgt für eine zuverlässige Temperaturregelung
- Das leistungsstarke Heizmodul erreicht in nur wenigen Minuten die Maximaltemperatur
- Ein leistungsstarker Motor und Magnet sorgen für zuverlässiges und gleichmäßiges Rühren
- Kompaktes Design spart Platz auf dem Labortisch
- Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale Stützstangen- und Klemmen-Kit
- Neues ergonomisches Design
- Heizplatten und Heizplattenrührer bringen 300 ml Wasser in nur 18 Minuten zum Kochen
- Ideal für Schulungslabore
Spezifikation
20,1 x 15,2 x 12,7 cm | |
CE, TUV | |
Quadratisch | |
Heizfunktion | |
Analog | |
7,90 in. | |
5,00 in. | |
6,00 in. | |
20,10 cm | |
0,9A | |
CETUV |
Heizplatte | |
1000 ml | |
230 V | |
Keramik | |
4 x 4 Zoll | |
20,10 cm | |
7,90 in. | |
12,700 cm | |
15,20 cm | |
230 V, 0,9 A, 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Mini-Heizplatte > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur