Learn More
Fisherbrand™ Mini Dry Bath with Heated Lid Artikelnummer.: 17848617
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Mini Dry Bath with Heated Lid
Artikelnummer. 17848617 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ambient +5° to 100°C, Dry Bath with Heated Lid, 1 Stück
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Ambient +5° to 100°C
Typ:
Dry Bath with Heated Lid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17848617
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Compact dry bath block heater with heated lid to reduce condensation and evaporation.
The Fisherbrand™ Mini Dry Bath with Heated Lid features a unique heating system that improves temperature performance and reduces condensation and evaporation. With a second heating element located within the lid of the instrument, samples are also heated from the top, providing a uniform sample temperature throughout the sample.
Both the block and lid temperature can be selected independently in increments of 0.1°C, making this mini dry bath suitable for the most temperature sensitive applications, including, LAMP assays and immunoassay procedures.
Note: Bath does not include blocks. See Accessories links for block options.
Spezifikation
Alarmtypen Visible
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 15 x 1.5 mL
Kammermaterial ABS-Kunststoff
CO2-Sensortechnologie Kein Sensor
Sauerstoffregelung None
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +5° to 100°C
Typ Dry Bath with Heated Lid
Enthält Mini Dry Bath. (Blocks are sold separately.)
Temperaturgenauigkeit 0.3°C
Temperaturgleichförmigkeit 0.2°C
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 6.2 x 5.3 x 4.7 in. (15.8 x 13.5 x 12 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 1.8 lb.
Spannung 120/230 V
Stromstärke 1 A
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini Dry Bath with Heated Lid >