Learn More
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
64.35 CHF
Spezifikation
Typ Kapillaranschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10311155
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290GU498
GC-Kapillarsäule, 0,22 bis 0,32 mm Innendurchmesser
64.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10289074
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290GU499
GC-Kapillarsäule mit 0,53 mm Innendurchmesser
64.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse sind für die Verwendung mit kapillaren GC-Säulen vorgesehen.
Kit mit einem Verbindungsstück und fünf Ferrulen
Lieferumfang:
Verbindungsstück, 1; Ferrulen, 5
Spezifikation
Spezifikation
Kapillaranschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mini-Kapillaranschlüsse