Learn More
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products is a small, lockable, non-ventilated cabinet for storing poisonous materials.
Marke:  Koettermann™ 379-005
Artikelnummer. 10528862
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Small size
  • Not ventilated
  • For placement on a table or inside another cabinet
  • Lockable
  • Includes fixed shelf
  • Includes toxic material signage
Spezifikation
Spezifikation
35 x 32 x 37 cm
Fixed shelf, lock
Gray
Storage of toxic chemicals
1
Steel (Galvanized)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products > 35x32x37cm