Learn More
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors serve as a portable or benchtop style radiation counter available with a variety of different probes.
5735.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325
Abmessungen (L x B x H) 7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm)
Akkutyp 6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51)
Produkttyp Contamination and Radiation Monitor
Höhe (angloamerikanisch) 6.5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11970737
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
MFG004
Type 900EP15, Thin mica end window GM tube Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
The monitor conforms to the requirements of the International Technical Commission publication 325
6 AA, Alkaline (IEC LR6) or Rechargeable (IEC KR 15/51)
6.5 in.
Halogen quenched G-M tube
1 kg
Tube Supply: 300 to 700 V; Main Power: 12 to 18 V
300 hr.s at 4 hr.s/day
180 mm
7 x 4.5 x 6.5 in. (180 x 110 x 165 mm)
Contamination and Radiation Monitor
7 in.
11 cm
Research; Hospitals; Industrial Labs; Academic Labs
4.5 in.
2.2 lb.
165 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mini 900 Contamination and Radiation Monitors