Learn More
Honeywell™ Miller H-Design™ Quick-Fit-Sicherheitsgeschirr-Weste
Ausgestattet mit einer neuen leichten Weste, die einfach angezogen oder entfernt werden kann.
Marke:  Honeywell™ 1032889
Artikelnummer. 15813896
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 2-pt Duraflex™ Stretch-Geschirr
  • Vordere und hintere Verankerung (aus Gurtschlaufen) und Schnellverschluss.
  • Leichte, beständige Jacke aus Polyester mit Reißverschluss vorne, mehreren Taschen, zusätzlicher Schulterpolsterung und seitlichen Schlaufen
  • Mehrere Einstellungen für eine perfekte Passform
  • Druckbolzen zwischen Futter und Mantel ermöglichen einen sofortigen Zugang zur Überprüfung des Geschirrs
  • Sowohl das Geschirr als auch die Weste bieten eine ausgezeichnete chemische und abriebfeste Beständigkeit
  • Das Duraflex™ Stretchwestengeschirr wurde für maximale Leistung unter allen Bedingungen entwickelt und vereint alle Vorteile eines Duraflex™ Geschirrs in einer äußerst bequemen und praktischen Weste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 361 /EN 358 90004212
3
Sicherheitsweste
2 Schlaufen mit automatischen Schnallen
H-Design
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Miller H-Design™ Quick-Fit-Sicherheitsgeschirr-Weste > Größe 3, schwarz/grün