Learn More
Brady™ Tragbarer abschließbarer Kasten aus Stahlblech
Vereinfacht die Verriegelung großer Geräte
Marke:  Brady™ 065672
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751915
  • 89.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Schwerstahl-Verriegelungskasten speichert Schlüssel, nachdem die Maschine oder der Prozess gesperrt wurde
  • Jedes autorisierte Mitglied des Arbeitsteams fügt eine persönliche Sperre oder Kennzeichnung in die Gruppensperrbox ein
  • Stellt sicher, dass kein Mitarbeiter Zugriff hat, es sei denn, alle Mitarbeiter haben ihre Sperren oder Kennzeichnungen entfernt
  • Akzeptiert bis 13 einzelne Schlösser
Spezifikation
Spezifikation
Tragbarer Metall-Gruppensicherungskasten
STEEL PORTABLE GROUP LOCK BOX YLW
Gelb
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Tragbarer abschließbarer Kasten aus Stahlblech > Gelb