Learn More
Brady™ LOCK BOX-BLUE
Bei Absperrungen von großen Gruppen mit vielen Arbeitern und Vorrichtungen bieten Verschlusskästen gegenüber Schließbügeln zahlreiche Vorteile. 13 Schlosslöcher im Deckel, kann auch zur Aufbewahrung von bis zu 4 Vorhängeschlössern verwendet werden.
Marke:  Brady™ 045190
Artikelnummer. 11761845
  • 90.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Tragbarer Metall-Verschlusskasten mit 13 Schlössern
  • Bei Absperrungen von großen Gruppen mit vielen Arbeitern und Vorrichtungen bieten Verschlusskästen gegenüber Schließbügeln zahlreiche Vorteile
  • 13 Schlosslöcher im Deckel, kann auch zur Aufbewahrung von bis zu 40 Vorhängeschlössern verwendet werden
  • Der vordere Schlitz ermöglicht das Einstecken des Schlüssels, wenn der Kasten abgeschlossen ist
Spezifikation
Spezifikation
Absperrbare Box
Blau
Portable Metal Group Lock Box
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ LOCK BOX-BLUE > Abmessungen:88,9 x 227 x 152 mm (T x B x H)