Learn More
Emma Safety Footwear Mike XL Sicherheitsschuhe
Ideal für die Arbeit mit Metall mit optimaler Technologie für Komfort, Belüftung und Feuchtigkeitsentfernung. Eine perfekt integrierte Stahl-Zehenkappe schützt die Füße vor herabfallenden Metallteilen und anderen äußeren Gefahren. Die Gripforce™ DUO Sohlen halten hohen Temperaturen stand und sind öl- und benzinbeständig.
301.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Mike XL |
Auskleidungsmaterial | Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15978121
|
Emma Safety Footwear
MM10035850 |
50 |
301.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988121
|
Emma Safety Footwear
MM10035851 |
51 |
301.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998121
|
Emma Safety Footwear
MM10035852 |
52 |
301.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908131
|
Emma Safety Footwear
MM10035853 |
53 |
301.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Schwarz | |
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder | |
Stahl |
Schnüre | |
Mike XL | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Mike XL Sicherheitsschuhe