Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Crossover-Netzwerkkabel APH 408 für eine PC-Direktanbindung, Länge 3 m (Typ 8).
Marke:  Miele Professional™ 7951490
35.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15480455
  • 37.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kabelkategorie 6
  • Farbe: Transparentes Silber
  • Wird für den Anschluss von Miele-Maschinen verwendet
  • Wird für den Netzwerkanschluss von Melag-Sterilisatoren verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Name des Produkts
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation > Netzwerkkabel Typ 8