Learn More
Fisherbrand™ Micryo™ Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdruckerblätter
GREENER_CHOICE
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ 15930E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15295788
  • 81.00 CHF / 600 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorlage für Druckanweisungen.
Beschreibung
Beschreibung
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Klebstoff hält Temperaturen von -196 °C bis 121 °C (-321 °F bis 250 °F) stand
  • Kein Selbstlaminieren erforderlich
  • Dünnere Etiketten ermöglichen die Integration von Röhrchen in die meisten Lagersysteme
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
  • Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
  • Auch in Rollen erhältlich (siehe Kat. Nr. 15 bis 910 und 15 bis 920 Serien)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kryo-Etikett
Gestelle, Boxen
1 x 2,6 in.
-321 bis 250 °F
1 x 2,6 in.
Etikett
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
600/Packung
2,5 x 6,6 cm
-196 °C bis +121 °C
Name des Produkts
Fisherbrand™ Micryo™ Streifen und Punkte für Cryo-Lagerung, Laserdruckerblätter > 1,0 x 2,625 in.; 30 Etiketten/Blatt; 20 Blätter/Karton; Weiß