Learn More
SPEX CertiPrep™ Mikrofläschchen-Set
Ideal für die Vermahlung sehr kleiner Proben wie pflanzlichem und tierischem Gewebe, Samen, Textilien, Pharmazeutika, Haaren und Knochen.
Marke:  SPEX CertiPrep™ 6757
Artikelnummer. 15380472
  • 1320.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Diese Mikrofläschchensätze für die Verwendung mit den SPEX SamplePrep Tiefkühlmühlen sind ideal für das Mahlen sehr kleiner Probenmengen wie Pflanzen- und Tiergewebe, Samen, Textilien, Pharmazeutika, Haaren und Knochen. Sie bestehen aus drei Mikrofläschchen, die in einem Fläschchenhalter enthalten sind, um die gleichzeitige Probenverarbeitung von drei Proben mit bis zu 0,5 g und von 0,1 bis 0,5 ml zu ermöglichen.
  • Zerkleinert drei Proben gleichzeitig in der 6870 Tiefkühlmühle, wenn sie zusammen mit dem6806-Adapter für mehrere Fläschchen verwendet wird
  • Probenmahlkapazität 0,1 bis 0,5 Gramm
  • Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
  • Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
  • Der einzigartige Fläschchenhalter ermöglicht den freien Fluss von Flüssigstickstoff um jedes Mikrofläschchen
  • Das 6753C Microfläschchen-Probenextraktionswerkzeug unterstützt die Entfernung von zerkleinerten Proben aus den mittleren Zylindern
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 0,05 ml
Zerkleinert drei Proben gleichzeitig, wenn sie zusammen mit dem 6806-Adapter für mehrere Fläschchen verwendet werden
3 Mikrofläschchen
0,1 bis 0,5 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SPEX CertiPrep™ Mikrofläschchen-Set > Fassungsvermögen: 0,1 bis 0,5g