Learn More
Fisherbrand™ X5 100 WELL MICROTUBE RACK BLACK BLACK
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben. Fisherbrand™ Lichtundurchlässige Mikroröhrchenlagergestelle mit Dreipunkt-Scharnieren und sicherem Schnappverschluss am Deckel eignen sich zur Lagerung in 100 Wells.
Marke: Fisherbrand™ HS120043
57.09 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für höhere Anforderungen an die Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen mit 1.5 und 2.0 ml.
- Die undurchsichtige schwarze Farbe gewährleistet den Schutz lichtempfindlicher Proben
- Leicht zu öffnender Klappdeckel mit Schnappverschluss
- 100 Wells
- Durchmesser der Wells .1.23 cm
- Abmessungen: 14.1 x 15.1 x 5.7 cm)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Mikroröhrchen-Lagerung | |
10 x 10 | |
Schwarz | |
Polypropylene | |
Square | |
Ja | |
1.5 and 2.0 mL microcentrifuge tubes and cryogenic vials | |
151 x 141 x 57 mm | |
5.9 in. | |
5.6 in. | |
2,2 in. |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
100 | |
Keine | |
Unsteril | |
5/Pckg. | |
151 mm | |
141 mm | |
57 mm | |
12.3 mm |