Learn More
Fisherbrand™ X4 Microtube Rack 96 x 1.5/2ml tubes, Blue
Die Gestelle lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend stapeln. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Wärme. Autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ HS120243
58.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nylonverstärkte Röhrchengestelle
- Griffe ermöglichen einen einfachen und sicheren Transport sowie das Stapeln von Gestellen
- Temperaturbereich -40 bis +140°C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Griffe zum Stapeln | |
8 x 12 | |
Blau | |
Verstärktes Nylon | |
Horizontal | |
Ja | |
1.5/2.0 mL Tubes | |
-40 °C° bis +140 °C° | |
21 cm | |
13.2 cm | |
5.4 cm | |
11,1 mm |
Gestell für Mikroröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
96 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
4/Packung | |
21 x 13,1 x 5,4 cm | |
8.3 in. | |
5.2 in. | |
2,1 in. |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.