Learn More
Fisherbrand™ X10 Cardbord Freezer Boxes, 0.2ml Tube
Damit wird sichergestellt, dass die enthaltenen Röhrchen auch dann in den dafür vorgesehenen Wells bleiben, wenn die Box umkippt und der Deckel angebracht ist. Die Fisherbrand™ Mikroröhrchenboxen haben ein niedriges Profil und passen in die meisten Standard-Tiefkühlgeräte.
Marke: Fisherbrand™ HS120220
Beschreibung
- Lagern Sie sie in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2, um die Gefahr von Beschädigungen während des Ausbaus zu verringern.
- Passt in die meisten Standard-Gestelle für Tiefkühlgeräte
- Komplett mit Well-Trennwänden in Packungen von 10
Spezifikation
Lid | |
Pappe | |
169 x 0.2 ml-Röhrchen (9.5 mm max.) | |
169, 13 x 13-Array | |
10 Pk. | |
13.3 x 13.3 x 2.9 cm | |
5,2 in. | |
5,2 in. | |
1.1 in. |
Weiß | |
Square | |
Deckel, Well-Trennwände | |
Mikroröhrchenbox | |
Mechanische Tiefkühlgeräte oder Dampfphase LN2 | |
13.3 cm | |
13.3 cm | |
2.9 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X10 Cardbord Freezer Boxes, 0.2ml Tube > Microtube Boxes; Holds: 169 x 0.2 mL Tubes (Up to 9.5 mm Size)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur