Learn More
Kinematica™ Microtron™ MB 800 Labormischer
Ein Labormischer, gut geeignet für intensive Misch-, Dispergierungs-, Homogenisierungs-, Emulgierungs- und Zerkleinerungsvorgänge für Schneidmaterialien, wodurch die Arbeit mit Proben zur Analyse und Qualitätskontrolle einfach ist.
Marke:  Kinematica™ 36010003
Artikelnummer. 11979058
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sanfte Drehzahlverstellung mit integriertem Ein-/Ausschalter
  • Lastkompensierte Drehzahleinstellung
  • Umschalten von Mischaufsatz und Schutzhaube ohne Werkzeug
  • Der Betrieb ist nur möglich, wenn die Sicherheitsabdeckung und der Deckel angebracht sind
  • Verschiedene Designs für Probenbehälter
  • Schnellkupplung mit Vibrationsdämpfung
  • Sehr leiser Motor mit integrierter Ventilationskühlung
  • Integrierter Last-, Wärme- und Blockierungsschutz
  • Herstellung sehr feiner Partikelgrößen in flüssigen und trockenen Medien – präzise Analysen erfordern homogene Proben
  • Effiziente Probenvorbereitung durch hohe Drehzahlen
  • Flexibilität bei verschiedenen Probenvolumina mit unterschiedlichen Mischaufsätzen
  • Strapazierfähiges, robustes und langlebiges Design
Spezifikation
Spezifikation
Laborrührer
230 V
800 W
245 mm
MB 800 mit EU-Netzkabel
Je 1
1000 bis 17.000 U/min
60 Hz
2 bis 4 l
Für das Mischen, Auflösen, Homogenisieren , Emulgieren und Zerdrücken von Lebensmittelstoffen
79 dBA bei 17.000 U/min
5,3 kg
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Microtron™ MB 800 Labormischer > Spannung: 230 V