Learn More
Kinematica™ Microtron Homogenisator-System
Zum intensiven Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren und Zerkleinern von Schneidstoffen
Marke: Kinematica™ 36010005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum intensiven Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren und Zerkleinern von Schneidstoffen
- Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren mit Flüssigkeiten
- Staubfreie Verarbeitung von trockenen Proben wie Heu
Spezifikation
Labormischer | |
230 V | |
125 ml bis 1 l | |
Zum Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren sowie zur Zerkleinerung von schneidbaren Materialien | |
72 dBA bei 15.000 U/min |
1000 bis 15.000 U/min | |
550 W | |
245 mm | |
MB 550 mit EU-Netzkabel | |
4,4 kg |
KIN017 BA PX MB 550 englisch
DateigrößeVersion: 1 MB
KIN017 BA PX-MB 550
DateigrößeVersion: 807.4 kB
KIN017 broyeur MB 550
DateigrößeVersion: 177.1 kB
KIN020 DOC MICROTRON MB550 MB800
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Microtron Homogenisator-System >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur