Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril
GREENER_CHOICE
Verschließen Sie die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen mit diesen Polyethylen-Steckerleisten fest für die Lagerung.
19.70 CHF - 22.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung 1.2 ml-Microtiter-Röhrchen 8 Verschluss-Streifen
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Geräte) Steckerleisten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12328482
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3425-11
Steril 120/Pk., 5/Cs.
22.60 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12368202
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
3426-11
Unsteril 120/Pk., 5/Cs.
19.70 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschließen Sie die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen mit Thermo Scientific™ Steckstreifen für Mikrotiterröhrchen fest für die Lagerung.
  • LDPE nicht autoklavierbar
  • Achtstecker-Streifen können für einzelne Proben einfach auseinander geschnitten werden
  • Steril und unsteril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
1.2 ml-Microtiter-Röhrchen 8 Verschluss-Streifen
Naturfarben
Steckerleisten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril