Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT Röhrchen ohne Beads, fliederfarben
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests von Viren, ChlamydienMykoplasmen und Ureaplasma mit hochwertigen Medien von Medienexperten.
Marke:  Thermo Scientific™ TV4002V
Artikelnummer. 17114155
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen-Kit
Lila
MicroTest™ M4RT Röhrchen ohne Beads, fliederfarben
Verpackt in unterteilten Kartons
2 bis 30 °C
Rörchen
Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Viren
100 Röhrchen/Packung
3 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3131477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberTV4002V
Chargennummer3134032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2021 Catalog NumberTV4002V
Chargennummer3260014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2021 Catalog NumberTV4002V
Chargennummer3260017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2021 Catalog NumberTV4002V
Chargennummer3260020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2021 Catalog NumberTV4002V
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT Röhrchen ohne Beads, fliederfarben >