Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits
Die Lebensfähigkeit von Viren Chlamydiae, Mykoplasma und Urealasma während des Transports und der Langzeitlagerung mit Kits einschließlich Medien und traditionellen Tupfern erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ R12550
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13285519
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
M4 Tube Kit
M4
Blau
M4 Kit
100 Kits/Packung
-25 °C oder 2 °C bis 8 °C.
3 ml
Tube
Einzelapplikator
Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Viren: Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen
Kunststoff
traditionell
Dokumentation
Manuals
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer990757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12550
Chargennummer967588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12550
Chargennummer908438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12550
Chargennummer890360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12550
Chargennummer873136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12550
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits > M4-Kit; 3 ml/Röhrchen; 100 Kits/Packung