Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits
Die Lebensfähigkeit von Viren Chlamydiae, Mykoplasma und Urealasma während des Transports und der Langzeitlagerung mit Kits einschließlich Medien und traditionellen Tupfern erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ R12552
484.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13215549
  • 646.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
M4 RT-Kit
M4-RT
Rot
M4RT-Kit
100 Kits/Packung
2°bis 30 °C
2 bis 30 °C
Rörchen
Einzelapplikator
Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Chlamydiae-Viren
Kunststoff
traditionell
3 ml
Dokumentation
Manuals
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer249475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2025 Catalog NumberR12552
Chargennummer182714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2025 Catalog NumberR12552
Chargennummer170272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2025 Catalog NumberR12552
Chargennummer737280-COA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberR12552
Chargennummer188638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR12552
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits > M4RT-Kit; 3 ml/Röhrchen; 100 Kits/Packung