Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml NPG Swab Kit
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und wiederholte Tests von Viren,  Chlamydien , Mykoplasmen  und  Ureaplasma  mit bewährten Sammel- und Transportwerkzeugen sowie einer sicheren und zuverlässigen Verpackung.
Marke:  Thermo Scientific™ R12688
Artikelnummer. 17194145
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kit mit beflockten Tupfern
Lila
M4RT 3 ml NPG Swab Kit
100 Kits/Packung
2 bis 30°C
2 bis 30 °C
Einzelapplikator
Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie
Viren
Polystrol
Microtip
3 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer468895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12688
Chargennummer468449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12688
Chargennummer455391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12688
Chargennummer453956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12688
Chargennummer450865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberR12688
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml NPG Swab Kit >