Learn More
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360 μm mit Anschlussstücken
Dient zum Zusammenfügenvon 360 μm Kapillarröhrchen. Speziell entwickelt mit einem 0.006-Zoll-Loch, das ein geringes Translationsvolumen liefert.
Marke: Thermo Scientific™ P-888
162.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus inertem PEEK
- Optimale chemische Beständigkeit
- Enthält (3) F-152 und (3) P-416 BLK-Anschlüsse
- Hochdruck
- Biokompatibel
Spezifikation
Micro-T-Stück | |
Anschlüsse | |
PEEK | |
360 µm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360 μm mit Anschlussstücken > 360 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur