Learn More
IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk
GREENER_CHOICE
Platzsparendes, einfach zu bedienendes, kompaktes Deckenrührwerk.
Marke:  IKA™ 0025004883
886.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15946532
  • 1130.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Platzsparend und leistungsstark
  • Perfekte Grundfunktionen
  • Kompaktes Design
  • Zuverlässig
  • Garantiertes konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
  • Einfache Bedienung durch einen stabilen Drehknopf
  • Regelmäßige Software-Updates über USB-Schnittstelle verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1.000 U/min
LED
32 W
8,5 mm
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W
0,5 bis 8 mm
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Bürstenlos, DC
8.000 mPas
10 l
100/240 V, Gleichspannung: 24 V
0,3 in.
60 x 173 x 126 mm
50/60 Hz
USB-Schnittstelle
Microstar 15
15 Ncm
1,26 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ MICROSTAR Digitales Rührwerk > 15