Learn More
IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk
Kompaktes High-Tech-Rührwerk mit lebenslanger Garantie.
Marke: IKA™ 0025001986
1137.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung
- Berührungsempfindliche Oberfläche für eine lange Funktionsdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
30 bis 1.000 U/min | |
LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer | |
32 W | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz, 32 W | |
0,5 bis 8 mm | |
Microstar 15 | |
15 Ncm | |
1,26 kg |
10 l | |
100/240 V, Gleichspannung: 24 V | |
60 x 173 x 136 mm | |
50/60 Hz | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
Bürstenlos, DC | |
8.000 mPas |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
38Stunden
14Minuten
27Sekunden
57Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ MICROSTAR Control, Rührwerk > 15 Ncm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur