Learn More
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit
The MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit is used for post-sequencing clean-up in the MicroSEQ ID workflow.
Marke:  Applied Biosystems™ A33246
Artikelnummer. 18705525
  • 188.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
The MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit is used for post-sequencing clean-up in the MicroSEQ™ ID workflow. The gel-filtration matrix used in the strip format provides a convenient and simple way to remove dye terminators, dNTPs, salts, and residual primers from cycle sequencing reactions.
The MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit can be used downstream of the following sequencing kits:
  • MicroSEQ™ 500 16S rDNA Sequencing Kit
  • MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA Sequencing Kit
  • MicroSEQ™ D2 rDNA Fungal Sequencing Kit
The kit consists of twelve 8-well strips and a 96-well receiver plate to accommodate 96 sequencing samples. It is ideal for low- to medium-throughput microbial-identification workflows. The end products can be used directly for sequencing on any Applied Biosystems™ genetic analyzers.
Spezifikation
Spezifikation
• 12 x 8-strip clean-up tubes
• 2 x 96-well waste plate
• 2 x 96-well receiver plate
• 1 x 8-strip balancing strip
Sequencing Products
Manuelle Protokolle
MicroSEQ™ ID
Entfernung von Fluoreszenzfarbstoffen
Streifen
Sequenzierung
96 Samples
96 samples
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer175676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33246
Chargennummer175724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33246
Chargennummer175694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33246
Chargennummer175966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA33246
Chargennummer175709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA33246
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit > 96 Samples