Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Microsep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 5 ml biologische Probe.
Marke:  Cytiva MCP100C46
745.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17154751
  • 785.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
PES
Unsteril
0,5 bis 5 ml (Probe)
EFA:3,3 cm2
100 kDa
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran > 100 kDa; klar; 100/Pkg.