Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Microsep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 5 ml biologische Probe.
Marke:  Cytiva
226.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17144751
  • 238.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
PES
Unsteril
0,5 bis 5 ml (Probe)
EFA:3,3 cm2
100 kDa
24/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran > 100 kDa; klar; 24/Pkg.