Learn More
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Mikroskopobjektmikrometer
Fein geteiltes Stufen-Mikrometer zur Kalibrierung optischer Systeme mit Struktur-Strichplatten. Das Mikrometer-Basisplatten-Mikroskop von Carl Zeiss™ bietet Intervalle von 1 mm und 1/100 mm.
851.00 CHF - 867.00 CHF
Spezifikation
Typ | Objektmikrometer |
---|---|
Enthält | Objektmikrometer, 5 Linien mit 1 mm-Intervallen in y-Richtung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11884953
|
Carl Zeiss™
474026-0000-000 |
Durchsichtmikroskop, Okularraster |
867.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11866422
|
Carl Zeiss™
474027-0000-000 |
Reflektiertes Lichtmikroskop, Okularraster |
851.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zum Kalibrieren optischer Systeme mit Okular-Raster-Mustern
- 5 Linien mit 1-mm-Intervallen in y-Richtung
- 100 Linien mit 1 /100-mm-Intervallen in y-Richtung
Spezifikation
Objektmikrometer | |
Objektmikrometer, 5 Linien mit 1 mm-Intervallen in y-Richtung |