Learn More
BRAND™ Objektträger
Hergestellt aus klaren Kalknatronglas der hydrolytischen Klasse 3.
Marke:  BRAND™ 474701
178.42 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21706" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10682432
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärke von etwa 1 mm
  • Abmessungen etwa 76 x 26 mm
  • Objektträger mit geschliffenen Kanten sind empfohlen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
  • Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist die gesamte Verpackungseinheit optional auch in einem Aluminiumbeutel versiegelt erhältlich.
  • 2500 pro Packung, 50 Kartons mit 50 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
2500
Schnitt
Kalknatronglas
Durchsichtig
50 Schachteln mit je 50 Objektträgern
26 mm
50
Nein
1 mm
Enden nicht mattiert
76 x 26 mm