Learn More
Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171 BH
Stereomikroskopkopf mit dem stereoskopischem optischen Greenough-System für großvolumige Vergrößerung, verzerrungsfreie Bilder und hervorragende Schärfentiefe. Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171 BH ist ein binokularer Kopf mit einem 45°-Blickwinkel.
Marke: Motic™ 1100200600751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optisches System Greenough.
- Binokularkopf, 45° geneigt, 360°-Drehung.
- Verstellbare Weitfeldokulare WF10X/23 mm.
- 6.7:1 Zoomfaktor, Brennweite = 110 mm
Spezifikation
Binokular-Mikroskopkopf | |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | |
WF10X/23 mm, einstellbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171 BH > Binokular-Mikroskopkopf
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur