Learn More
Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171-BH
Optisch überlegener Stereo-Zoom-Mikroskopkopf für das SMZ-171-Mikroskop. Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171-BH ist ein Ersatzkopf für das vielseitige und leistungsstarke SMZ-171-Mikroskop.
Marke: Motic™ 1101000902961
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur Kopf.
- 60° Binokularer Stereo-Kopf.
- Einstellbare Weitfeldokulare 10S/F.N. 23.
- 6.7:1 Zoomfaktor und WD = 110 mm.
- Vergrößerungsbereich: 0.75-fach bis 5-fach
- Elektrostatische Entladung.
Spezifikation
Funktion für elektrostatische Entladung (ESD) | |
0,75-fach bis 5-fach | |
Binokular-Stereomikroskopkopf | |
Verstellbares Weitfeld 10X/F.N. 23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Mikroskopkopf, SMZ-171-BH > Binokularkopf
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur