Learn More
Buerkle™ Spitze für MicroSampler
Die Spitzen des MicroSamplers sind leicht austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Marke:  Buerkle™ 5307-0110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10731961
  • 94.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar und leicht zu reinigen.
  • Material Edelstahl V4A.
Bitte Lanze und Spitze bestellen!
Spezifikation
Spezifikation
MicroSampler Kopf
Autoklavierbar
2 ml
MicroSampler Tube, Durchmesser: 12 mm
Edelstahl (V4A)
Spitze für MicroSampler
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Spitze für MicroSampler > Kapazität: 1 ml