Learn More
Buerkle™ Spitze für MicroSampler
Die Spitzen des MicroSamplers sind leicht austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Marke: Buerkle™ 5307-0205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar und leicht zu reinigen.
- Material Edelstahl V4A.
Bitte Lanze und Spitze bestellen!
Spezifikation
Spitze für MicroSampler | |
Autoklavierbar | |
5 ml | |
MicroSampler Tube, Durchmesser: 25 mm |
Edelstahl (V4A) | |
Spitze für MicroSampler | |
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen |
Topsellers prelevement pharmaceutique
DateigrößeVersion: 612.9 kB
Topsellers pharma sampling
DateigrößeVersion: 611.7 kB
Topsellers Pharma Probenahme
DateigrößeVersion: 613 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Spitze für MicroSampler > Kapazität: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur