Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HP
Bei MicroPolx™ 4000-HP handelt es such um im Reinraum gewaschene Wischtücher mit versiegelten Kanten, die für Umgebungen der ISO-Klasse 4 und höher empfohlen werden. Sie bestehen aus 80 % Polyester und 20 % Nylon-Mikrodenier-Strickfaser.
Marke:  Berkshire™ MP4000HP090910
Artikelnummer. 16428103
  • 682.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Kombination von Eigenschaften verleiht MicroPolx 4000 HP den hohen Grad an Sauberkeit, Abriebfestigkeit und chemischer Kompatibilität, der für Umgebungen der ISO-Klasse 3 und höher sowie für Anwendungen erforderlich ist, die eine kritische Kontrolle von Verunreinigungen in Kombination mit überlegener Leistung erfordern. Es bietet eine außergewöhnliche Trockenreinigungseffizienz für die empfindlichsten Oberflächen.
Spezifikation
Spezifikation
Polyester, Nylon
Ultraschall-versiegelt
ISO-Klasse 4 bis 5, Reinraumklasse 10 bis 100, EU-Klasse B/C/D
Mikrofaser
23 x 23 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24053125 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum04/12/2024 Catalog NumberMP4000HP090910
Chargennummer23041247 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/12/2023 Catalog NumberMP4000HP090910
Chargennummer24053125 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberMP4000HP090910
Chargennummer23041247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberMP4000HP090910
Name des Produkts
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HP >