Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Support, tube/plate rack, 96-well
Das Thermo Scientific™ Aluminium-Tragegestell kann für die Probenvorbereitung, die Heißversiegelung und das automatische Dispensieren verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ PRK1963
196.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
294.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Probenvorbereitung, Heißversiegelung und automatisches Dispensieren mit dem Thermo Scientific™ Aluminium-Tragegestell.
Erhältlich im 96- und 384-Well-Format.
- Zum Heißversiegeln und automatischen Dispensieren
- Die Standfläche nach Industriestandard passt in Roboterarbeitsplätze
- Kann erwärmt oder gekühlt werden, um die Probenvorbereitung zu erleichtern
Enthält:
Empfohlen für:
Probenhandhabung, Probenvorbereitung, Heißversiegelung, automatisches Dispensieren
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
Platten (96-Well) | |
Rechteckig | |
1 rack |
Blau | |
Aluminium | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |