Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplattenzentrifuge
Für schnelles Abzentrifugieren von PCR-Mikrotiterplatten. Die Fisherbrand Mikrotiterplatten-Zentrifuge braucht wenig Stellplatz und hat einen leicht zugänglichen, abnehmbaren Rotor für eine einfachere Reinigung.
Marke:  Fisherbrand™ C2002-E-FIS
1124.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24319" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16311338
  • 1260.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Platz für zwei PCR-Mikrotiterplatten in Standardgröße
  • Müheloses Abzentrifugieren von Tröpfchen und Kondensation
  • Einfaches Einsetzen und Entfernen von Platten
  • Die Konstruktion des Ausschwingrotors macht Plattenversiegelungen überflüssig
  • Digital-Display
  • 2.500 U/min/850 x g
  • Elektronische Bremse
Spezifikation
Spezifikation
2 Standard-PCR-Mikrotiterplatten
850 × g
140 mm
CE-Kennzeichnung
356 mm
Nein
2.500 U/min
Digital
289 mm
Gerät und Ausschwingrotor, EU/UK-Netzkabel, Bedienungsanleitung
Yes
1 s bis 10 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrotiterplattenzentrifuge > Zwei Standard-PCR-Mikrotiterplatten